Wichtige Dokumente
778443
2,4,6-Triisopropyl-benzolsulfonylazid -Lösung
10%±2% in toluene, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Trisylazid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Konzentration
10%±2% in toluene
Verunreinigungen
≤0.015% water
Brechungsindex
n20/D 1.499
Funktionelle Gruppe
azide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3
InChIKey
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F
Flammpunkt (°C)
4.4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?