Wichtige Dokumente
119490
2,4,6-Triisopropyl-benzolsulfonylchlorid
97%
Synonym(e):
2,4,6-Tris(1-methylethyl)benzenesulfonyl chloride, Tripsyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
SMILES String
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C15H23ClO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
InChIKey
JAPYIBBSTJFDAK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
It can also be used to synthesize:
- Dimeric neomycin-neomycin conjugate with a flexible linker, 2,2′-(ethylenedioxy)bis(ethylamine).
- Coupling reagents for the synthesis of oligonucleotides.
- Sulfonates of pyrimidine nucleosides. These sulfonates can be displaced by nucleophiles in the presence of palladium-catalysts.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?