Wichtige Dokumente
491624
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
133-135 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride is an ortho-substituted benzenesulfonyl chloride.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
278.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
137.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?