777420
Lignin-13C from maize
97 atom % 13C, 40 % (w/w)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352005
Empfohlene Produkte
Beschreibung
13C9H10O2, 13C10H12O3, 13C11H14O4
Isotopenreinheit
97 atom % 13C
Form
solid
Konzentration
40 % (w/w)
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?