Merck
605336
Sigma-Aldrich
Stärke-13C aus Algen
99 atom % 13C, Crude
Synonym(e):
Stärke-ul-13C aus Algen
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Biologische Quelle
algae
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O[13C@H]2[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)O[13C@@H]2[13CH2]O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Samuel Bryson et al.
The ISME journal, 11(12), 2781-2792 (2017-08-12)
Resource availability influences marine microbial community structure, suggesting that population-specific resource partitioning defines discrete niches. Identifying how resources are partitioned among populations, thereby characterizing functional guilds within the communities, remains a challenge for microbial ecologists. We used proteomic stable isotope