Wichtige Dokumente
176079
Natriumacetat-d3
99 atom % D
Synonym(e):
Ethan-d3 -säure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Form
crystals
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1D3;
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-NIIDSAIPSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com