Merck
614106
Sigma-Aldrich
Cholsäure-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24D5H35O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
200-201 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H][C@@]1(O)C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2,15D
InChIKey
BHQCQFFYRZLCQQ-VRLVFLRJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniela Gabbia et al.
Nutrients, 11(7) (2019-07-18)
Since nutrition might have a significant impact on liver function, we analyzed the early effect of Western-type diet on hepatic tissue and lipid and drug metabolism in Wistar-Kyoto rats (n = 8); eight rats fed with a standard diet were