471054
Lignosulfonsäure Calciumsalz
average Mw ~18,000, average Mn ~2,500
Synonym(e):
Calcium ligninsulfonate, Lignin calcium sulfonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~2,500
average Mw ~18,000
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Ca, 5 wt. %
Verunreinigungen
16 wt. % reducing sugars
5 wt. %
Löslichkeit
H2O: soluble
InChI
1S/C20H26O10S2.Ca/c1-28-18-7-3-6-15(20(18)21)12-16(13-32(25,26)27)30-17-9-8-14(11-19(17)29-2)5-4-10-31(22,23)24;/h3,6-9,11,16,21H,4-5,10,12-13H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);/q;+2/p-2
InChIKey
RYAGRZNBULDMBW-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?