Merck
774375
Sigma-Aldrich
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]malononitrile
≥97%
Synonym(e):
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]propanedinitrile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H3BrN4S
Molekulargewicht:
291.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
184-188 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccc(\C=C(/C#N)C#N)c2nsnc12
InChI
1S/C10H3BrN4S/c11-8-2-1-7(3-6(4-12)5-13)9-10(8)15-16-14-9/h1-3H
InChIKey
ZNWYPDKJWGLSQU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)