Wichtige Dokumente
901239
1,3-Bis(5-bromo-2-thienyl)-5,7-bis(2-ethylhexyl)-4H,8H-benzo[1,2-c:4,5-c′]dithiophene-4,8-dione
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Qualitätsniveau
Form
powder
SMILES String
[s]1c(ccc1c2[s]c(c4c2C(=O)c5c(c([s]c5CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC)C4=O)c3[s]c(cc3)Br)Br
InChI
1S/C34H38Br2O2S4/c1-5-9-11-19(7-3)17-23-27-28(24(39-23)18-20(8-4)12-10-6-2)32(38)30-29(31(27)37)33(21-13-15-25(35)40-21)42-34(30)22-14-16-26(36)41-22/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
InChIKey
HETICFAGRUKZDA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)