773069
Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH
97% (HPLC)
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-α-methyl-S-trityl-L-cysteine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97% (HPLC)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]22/D -25.0°, c = 0.5% in dichloromethane
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
234-239 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(C[C@H](N(C)C(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H33NO4S/c1-39(37(42)43-25-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(36(40)41)26-44-38(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,41)/t35-/m0/s1
InChIKey
RAKOPMQMPUNRGI-DHUJRADRSA-N
Anwendung
It can also be used to prepare Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OAllyl intermediate for the solid-phase synthesis of dithiol Triostin A.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?