Wichtige Dokumente
772836
Isopropenylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonym(e):
1-Methylvinylmagnesium bromide, 1-Propen-2-ylmagnesium bromide, 2-Propen-2-ylmagnesium bromide, Bromo prop-1-en-2-yl magnesium, Bromo(isopropenylmagnesium), Isopropenylmagnesium bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Dichte
0.970 g/mL
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
LFTYALBVGVNGLI-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
772836-25ML | 4061838136855 |
772836-100ML | 4061838136848 |