Merck
764140
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-hexylthiophene
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15BrS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5265
Dichte
1.2225 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCc1csc(Br)c1
InChI
1S/C10H15BrS/c1-2-3-4-5-6-9-7-10(11)12-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3
InChIKey
IKXKKFNSZQNRFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)