Merck
279358
Sigma-Aldrich
Bromessigsäure-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
Br13CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
powder
bp
208 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1
InChIKey
KDPAWGWELVVRCH-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1