Wichtige Dokumente
756350
1,4-Di-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
97%
Synonym(e):
1,4-Bis(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, 1,4-Bis(Boc)piperazine-2-carboxylic acid, Piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1,4-di-tert-butyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142-148 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(C1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H26N2O6/c1-14(2,3)22-12(20)16-7-8-17(10(9-16)11(18)19)13(21)23-15(4,5)6/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,18,19)
InChIKey
IIZGWFQKLVCLLA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)