Merck
750883
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethyl)-1H-pyrrole
97%
Synonym(e):
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.548
Dichte
1.434 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCCn1cccc1
InChI
1S/C6H8BrN/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2
InChIKey
QBAVHEZVBGASER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
203.9 °F
Flammpunkt (°C)
95.5 °C