Wichtige Dokumente
750360
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
268-273 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cnc2ccccc2c1O
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-6-3-1-2-4-8(6)11-5-7(9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
ILNJBIQQAIIMEY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)