Wichtige Dokumente
749125
Cobalt(II) oxo pivalate
Synonym(e):
Basic cobalt(II) pivalate, Cobalt, hexakis[μ-(2,2-dimethylpropanoato-κO:κO′)]hexakis[μ3-(2,2-dimethylpropanoato-κO:κO:κO′)]di-μ4-oxoocta-, Tetrameric Co cluster
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)O[Co-]1O[Co-](O\C(=[O+]/[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)O\C(=[O+]/[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)[O+]=C(O[Co-]2O[Co-](O\C(=[O+]\1)C(C)(C)C)\[O+]=C(\O[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)\[O+]=C(\O[Co]OC(=[O+]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/12C5H10O2.8Co.2O/c12*1-5(2,3)4(6)7;;;;;;;;;;/h12*1-3H3,(H,6,7);;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1;4*+2;;/p-12
InChIKey
PBKALLJUIAKYSI-UHFFFAOYSA-B
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)