Merck
748919
Sigma-Aldrich
5-Chloro-8-quinolinol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
5-Chloro-8-hydroxyquinoline-2,3,4-13C3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C6H6ClNO
Molekulargewicht:
182.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
122-124 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Oc1ccc(Cl)c2[13cH][13cH][13cH]nc12
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H/i1+1,2+1,5+1
InChIKey
CTQMJYWDVABFRZ-NLQHJZJRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)