Wichtige Dokumente
D189006
4,N,N-Trimethylanilin
99%
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-p-Toluidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
99%
Form
liquid
Expl.-Gr.
7 %
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
90-92 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
InChIKey
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Reproductive organs
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?