742805
Methanethiol
≥98.0%
Synonym(e):
Mercaptan C1, Methylmercaptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.66 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1536 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.0%
Form
gas
Expl.-Gr.
21.8 %
bp
6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−123 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiol
SMILES String
CS
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
LSDPWZHWYPCBBB-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Regulierungsbehörde
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)