Merck
741604
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-13C6-ethylamine
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
DIPEA-(diisopropyl-13C6)-amine, Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine, Hunig′s base-(diisopropyl-13C6), N-Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C2H19N
Molekulargewicht:
135.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
127 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
<-50 °C (lit.)
Dichte
0.776 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
CCN([13CH]([13CH3])[13CH3])[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
InChIKey
JGFZNNIVVJXRND-CLQMYPOBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10.6 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)