Merck
740721
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluorobutyric acid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5F3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.351
mp (Schmelzpunkt)
25-31 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
InChIKey
WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
205.0 °F
Flammpunkt (°C)
96.1 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)