D163708
N,O-Dimethylhydroxylamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
N,O-Dimethylhydroxylamine HCl, N-Methoxymethylamine hydrochloride, Methoxymethylamine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
112-115 °C
SMILES String
Cl[H].CNOC
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
InChIKey
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?