Wichtige Dokumente
738131
Methyl trimethoxyacetate
96%
Synonym(e):
2,2,2-Trimethoxyacetic acid methyl ester
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.413
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
COC(=O)C(OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H12O5/c1-8-5(7)6(9-2,10-3)11-4/h1-4H3
InChIKey
QTABOWCQAPYNPP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
180.0 °F
Flammpunkt (°C)
82.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?