Wichtige Dokumente
715441
3-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol-4-Boronsäurepinakolester
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14BF3N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
151-155 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c[nH]nc2C(F)(F)F
InChI
1S/C10H14BF3N2O2/c1-8(2)9(3,4)18-11(17-8)6-5-15-16-7(6)10(12,13)14/h5H,1-4H3,(H,15,16)
InChIKey
WHYPQJYBTNZKBY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?