Merck
735558
Sigma-Aldrich
trans-1-Propenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonym(e):
trans-1-Propeneboronic acid pinacol ester, trans-2-(1-Propen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.433
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C
SMILES String
C\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H,1-5H3/b7-6+
InChIKey
COPMASWDWLENMV-VOTSOKGWSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.9 °F
Flammpunkt (°C)
53.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)