Wichtige Dokumente
579386
trans-1-Heptenylborsäure
Synonym(e):
(E)-Hept-1-enylboronic acid, trans-1-Hepten-1-ylboronic acid
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
107-111 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC\C=C\B(O)O
InChI
1S/C7H15BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7,9-10H,2-5H2,1H3/b7-6+
InChIKey
LDTJUGVTOZBIBN-VOTSOKGWSA-N
Anwendung
Reactant for:
- Suzuki-Miyaura alkenylation
- Palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction of oxabicyclic alkenes
- Double Suzuki couplings
- Rhodium-catalyzed asymmetric addition reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?