Merck
733911
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenedianiline-2,2′,6,6′,N,N,N′,N′-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
4,4′-Diaminodiphenylmethane-d8
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13D8H6N2
Molekulargewicht:
206.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
bp
242 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]N([2H])c1c([2H])cc(Cc2cc([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c2)cc1[2H]
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i5D,6D,7D,8D/hD4
InChIKey
YBRVSVVVWCFQMG-BBVXFDDCSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
446.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
230 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)