Wichtige Dokumente
101915
2,4-Diaminotoluol
98%
Synonym(e):
4-Methyl-m-phenylendiamin, 2,4-Diamino-toluol, 2,4-Tolylendiamin, 4-Methyl-1,3-phenylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
283-285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
97-99 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
InChIKey
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Employing UV/H2O2 process for degradation of 2, 4-Diaminotoluene in synthetic wastewater: This study explores the degradation of carcinogenic Toluene-2, 4-diamine in synthetic wastewater using the UV/H2O2 process, highlighting its potential for improving water treatment methods (J Hosseini, A Shokri, 2017).
- Development of magnetic, ferrite supported palladium catalysts for 2, 4-dinitrotoluene hydrogenation: The paper discusses the use of Pd/NiFe2O4 catalyst for efficient hydrogenation of 2,4-dinitrotoluene to 2,4-diaminotoluene, demonstrating a high yield and potential for industrial applications (V Hajdu, M Varga, G Muránszky, G Karacs, 2021).
- Synthesis, characterisation and energetic performance of insensitive energetic salts formed between picric acid and 2, 3-diaminotoluene, 2, 4-diaminotoluene: This paper presents the synthesis and characterization of new energetic materials, which could be significant for the development of safer explosives and pyrotechnic devices (N Şen, H Nazir, N Atҫeken, KS Hope, N Acar, 2020).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
GC Analysis of Anilines on Equity®-5
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
101915-50G | 4061838668660 |
101915-1KG | |
101915-250G | 4061833595008 |