Wichtige Dokumente
731382
(2R,2′R-(+)-[N,N′-Bis(2-pyridylmethyl)]-2,2′-Bipyrrolidinbis(acetonitril)eisen(II)-Hexafluorantimonat
Synonym(e):
Eisen(II)-(R,R-(2-({(R)-2-[(R)-1-(pyridin-2-ylmethyl)-pyrrolidin-2-yl]-pyrrolidin-1-yl}-methyl-)pyridin)(bis-acetonitril)-hexafluoroantimonat, Fe(R,R-PDP), White-Chen-Katalysator, [Fe(R,R-PDP)(CH3CN)2](SbF6)2
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
215-226 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
[Fe++].CC#N.CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C[C@H]([C@H]2CCCN2Cc3ccccn3)N(C1)Cc4ccccn4
InChI
1S/C20H26N4.2C2H3N.12FH.Fe.2Sb/c1-3-11-21-17(7-1)15-23-13-5-9-19(23)20-10-6-14-24(20)16-18-8-2-4-12-22-18;2*1-2-3;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4,7-8,11-12,19-20H,5-6,9-10,13-16H2;2*1H3;12*1H;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;+2;2*+5/p-12/t19-,20-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1................./s1
InChIKey
XUNWHBGEOCZDBX-QSKJABRXSA-B
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Combined Effects on Selectivity in Fe-Catalyzed Methylene Oxidation
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)