Merck
729477
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li-tetrafluoroborat
95 atom % 6Li
Synonym(e):
Lithium-6Li fluoroborate
About This Item
Lineare Formel:
6LiBF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.82
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
95 atom % 6Li
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
293-300 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M-1
SMILES String
[6Li][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1/i;1-1
InChIKey
UFXJWFBILHTTET-HCMAANCNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)