Wichtige Dokumente
729485
Lithium-6Li-perchlorat
95 atom % 6Li
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 6Li
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
236 °C (lit.)
Massenverschiebung
M-2
SMILES String
[6Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1/i;1-1
InChIKey
MHCFAGZWMAWTNR-HCMAANCNSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)