Wichtige Dokumente
704962
4-Iodnitrobenzol-13C6
99 atom % 13C
Synonym(e):
1-Iod-4-nitrobenzol-13C6
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
171-173 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
SCCCFNJTCDSLCY-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)