Wichtige Dokumente
720836
2-Methyl-2H-Indazol-6-Boronsäure
Synonym(e):
2-Methyl-2H-indazol-6-ylboronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cn1cc2ccc(cc2n1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-5-6-2-3-7(9(12)13)4-8(6)10-11/h2-5,12-13H,1H3
InChIKey
JADBVQWCMHPPQA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)