Wichtige Dokumente
719358
Schwefel-33S
99 atom %
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
33S
Molekulargewicht:
32.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141912
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom %
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
119 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[33S]
InChI
1S/S/i1+1
InChIKey
NINIDFKCEFEMDL-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?