Wichtige Dokumente
718882
Sodium sulfate-34S
90 atom % 34S, 98% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Na234SO4
Molekulargewicht:
143.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.13
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
90 atom % 34S
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
884 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+2
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-LWXNFOOJSA-L
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)