Merck
717363
Sigma-Aldrich
Dichlor(DPPE)digold(I)
96%
Synonym(e):
[1,2-Bis-(diphenylphosphino)-ethan]-dichlorodigold(I)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H24Au2Cl2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
863.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gold
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
286-289 °C
SMILES String
Cl[Au].Cl[Au].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2Au.2ClH/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;;/h1-20H,21-22H2;;;2*1H/q;2*+1;;/p-2
InChIKey
VYRCUTQUNKAXBM-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalyst for selective diboration of alkenes via base-assisted heterolytic cleavage
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)