Merck
715662
Sigma-Aldrich
3-Methylamino-1-Propanol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.448
Dichte
0.917 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChIKey
KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
180.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)