Wichtige Dokumente
127027
N-Methyl-1,3-diaminopropan
98%
Synonym(e):
3-Methylamino-propylamin, N-Methyl-1,3-diamino-propan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
Flammpunkt (°C)
42 °C - DIN 51755 Part 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?