Merck
B42985
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(dimethylamino)-2-propanol
97%
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-diamino-2-propanol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2CH(OH)CH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4422 (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3)4/h7,10H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
JGVZJRHAZOBPMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)