Merck
715581
Sigma-Aldrich
Pyrrolidin-3-Carboxylsäure -hydrochlorid
95%
Synonym(e):
β-Prolin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
33-38 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.OC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c7-5(8)4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8);1H
InChIKey
OYCLYMMIZJWYJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)