Merck
735485
Sigma-Aldrich
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
97%
Synonym(e):
Pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
17-42 °C
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCOC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-7(9)6-3-4-8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChIKey
AYYKCALHTPKNOI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)