Merck
715476
Sigma-Aldrich
Pyrido[2,3-b]pyrazin-7-yl-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyrido[2,3-b]pyrazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16BN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc3nccnc3c2
InChI
1S/C13H16BN3O2/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-7-10-11(17-8-9)16-6-5-15-10/h5-8H,1-4H3
InChIKey
QLYMAIYXJXENHJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)