Wichtige Dokumente
714410
3,5-Dichlor-1,2-Diaminobenzol
97%
Synonym(e):
3,5-Dichlor-1,2-phenylendiamin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-65 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,9-10H2
InChIKey
YWPGZWRHHRUXEK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?