Merck
741493
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino-3,5-dimethylbenzene
96%
Synonym(e):
3,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
96%
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
73-78 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)c(N)c(N)c1
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,9-10H2,1-2H3
InChIKey
DMEPVFSJYHJGCD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
1,2-Diamino-3,5-dimethylbenzene can be used as a starting material to synthesize:
  • Tetramethyl quinoxaline derivatives by reacting with 1,2-dicarbonyl compounds.
  • 5,7-Dimethyl-1H-benzotriazole by reacting with tert-butyl nitrite.
  • Dimethyl-1H-benzimidazole by reacting with dimethylformamide (DMF).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Expedient synthesis of benzimidazoles using amides
Kattimani PP, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(37), 29447-29455 (2015)