Merck
709735
Sigma-Aldrich
2-Brom-5-Hydroxypyrazin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
115-119 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Oc1cnc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-7-4(8)2-6-3/h1-2H,(H,7,8)
InChIKey
ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)