Merck
741825
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G2
98%
Synonym(e):
Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), X-Phos Aminobiphenylpalladiumchlorid-Präkatalysator, XPhos-Pd-G2, XPhos-Präkatalysator der zweiten Generation
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H59ClNPPd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
786.80
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Leistungsmerkmale
generation 2
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
202-210 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.Nc3ccccc3-c4ccccc4[Pd]Cl.CC(C)c5cc(C(C)C)c(-c6cccc(c6)P(C7CCCCC7)C8CCCCC8)c(c5)C(C)C.CC(C)c9cc(C(C)C)c(c(c9)C(C)C)-c%10ccccc%10P(C%11CCCCC%11)C%12CCCCC%12
InChI
1S/2C33H49P.2C12H10N.2ClH.2Pd/c1-23(2)27-21-31(24(3)4)33(32(22-27)25(5)6)26-14-13-19-30(20-26)34(28-15-9-7-10-16-28)29-17-11-8-12-18-29;1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;/h13-14,19-25,28-29H,7-12,15-18H2,1-6H3;13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;2*1-6,8-9H,13H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChIKey
HMRJFNBZAWHTGN-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
XPhos Pd G2 ist ein sperriger, einzähniger Biaryl-Ligand. Er ist ein präformierter Buchwald-Katalysator der 2. Generation. Er durchläuft eine schnelle reduktive Eliminierung, um eine reaktive monoligierte Pd(0)-Spezies zu bilden.
Anwendung
Buchwald-Präkatalysatoren der zweiten Generation
  • Findet häufig in Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen Anwendung
XPhos Pd G2 wurde in folgenden Reaktionen als Katalysator eingesetzt:
  • Palladium-katalysierte Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen von Kalium-Organotrifluoroboraten und Sulfamaten.
  • Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen von sensitiven Aryl- und Heteroarylboronsäuren.
  • Synthese von Kalium Boc-geschützten sekundären Aminomethyltrifluoroboraten über Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktion.
Für kleinformatige und Hochdurchsatz-Anwendungen ist das Produkt auch als ChemBeads (927775) erhältlich
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gary A Molander et al.
Organic letters, 15(10), 2534-2537 (2013-05-08)
Sulfamates were studied as the electrophilic partners in the palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction with potassium Boc-protected primary and secondary aminomethyltrifluoroborates. A broad range of substrates was successfully coupled to provide the desired products. Complex molecules containing a new carbon-carbon bond
Gary A Molander et al.
Organic letters, 14(17), 4458-4461 (2012-08-31)
Seven potassium Boc-protected secondary aminomethyltrifluoroborates were prepared in a standardized two-step process. The Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction was studied with this new class of nucleophiles, and a large variety of aryl and hetaryl chlorides provided the desired products in good to
Gary A Molander et al.
The Journal of organic chemistry, 78(8), 4123-4131 (2013-04-11)
A method has been developed for the Pd-catalyzed synthesis of α-(hetero)aryl esters and amides through a Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. This method avoids the use of strong base, does not necessitate inert or low temperature formation of reagents, and does not
Artikel
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.