Wichtige Dokumente
709336
2-[(Methylamino)methyl]pyridin
97%
Synonym(e):
N-Methylpyridin-2-methanamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.524
Dichte
0.994 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7/h2-5,8H,6H2,1H3
InChIKey
OOTKJPZEEVPWCR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
180.0 °F
Flammpunkt (°C)
82.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)