Wichtige Dokumente
102245
2-(Dimethylamino)pyridin
97%
Synonym(e):
2,6-Dimethyl-3-pyridinylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.559 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
PSHKMPUSSFXUIA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?